Learn More
3-Brombenzylsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10703874 1 g -
10185483 5 g 5 Gramm
10784087 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703874 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07946DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58236-74-1
Summenformel C7H6BrClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 269.537
MDL-Nummer MFCD06798043
InChI-Schlüssel VCGKEAIINMDLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 3-bromobenzylsulfonyl chloride, 3-bromophenyl methanesulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-bromo, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzylsulphonyl chloride, 3-bromophenyl methylsulphonyl chloride
PubChem CID 2761451
IUPAC-Name (3-Bromphenyl)methansulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzylsulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 269.55
Reinheit (%) 97%