Learn More
3-Brombenzylzinkbromid, 0.5M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465435 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15465435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58983.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-31-7
Dichte 1.027
Summenformel C7H6Br2Zn
MDL-Nummer MFCD01311434
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 3-bromobenzylzinc bromide, bromo 3-bromophenyl methyl zinc, 3-bromobenzylzinc bromide, 0.50 m in thf, 3-bromobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-bromobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel FBSUMSXZNCNBLE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.[CH2-]C1=CC(Br)=CC=C1
IUPAC-Name 1-brom-3-methanidylbenzol;bromzink(1+)
Molekulargewicht (g/mol) 315.31
PubChem CID 24722602
Formelmasse 315.31