Learn More
3-Brombiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400337 1 g 1 Gramm
11410337 5 g 5 Gramm
11420337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21726.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2113-57-7 | C12H9Br | 233.11 g/mol
3-Bromobiphenyl is utilized as an electrochemical immunosensor based on poly(dopamine) coated gold nanocluster for brominated flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brombiphenyl wird als elektrochemischer Immunsensor auf der Basis von Poly(dopamin)-beschichtetem Goldnanocluster für bromierte Flammschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2113-57-7
Summenformel C12H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 233.11
MDL-Nummer MFCD00000082
InChI-Schlüssel USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
PubChem CID 16449
IUPAC-Name 3-bromo-1,1'-biphenyl
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobiphenyl
Dichte 1.397
Siedepunkt 301°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.641
Menge 1 g
Beilstein 2043191
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) 99%