Learn More
3-Bromobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30137372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137372 5 g 5 Gramm
30136326 25 g 25 Gramm
30005551 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6805555G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2113-57-7
Summenformel C12 H9 Br
Molekulargewicht (g/mol) 233.1
Synonym PBB 2 (3-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 3-bromo-, Biphenyl, 3-bromo- (6CI,7CI,8CI), 3-Bromo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-3-phenylbenzene, 3-Biphenyl bromide, 3-Bromobiphenyl, 3-Xenyl bromide, NSC 407775, PBB 2, [1,1'-Biphenyl]-3-yl bromide, m-Bromobiphenyl
IUPAC-Name 3-bromo-1,1'-biphenyl
SMILES Brc1cccc(c1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PBB-No. 2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Formelmasse 231.9888