Learn More
3-Bromfluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10794591 100 mL 100 Milliliter
10427480 25 mL 25 Milliliter
10054053 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107001000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073-06-9
Summenformel C6H4BrF
Molekulargewicht (g/mol) 175
MDL-Nummer MFCD00000326
InChI-Schlüssel QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
PubChem CID 14082
IUPAC-Name 1-Brom-3-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromofluorobenzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5670g/mL
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4F
Brechungsindex 1.5260 to 1.528
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.567
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: organic soluble/miscible with most solvents
Formelmasse 175
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromofluorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.