Learn More
3-Bromofuran-2,5-dione, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31107421
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31107421 1 g
31102662 5 g
31100209 10 g
31095558 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31107421 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1188261g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromofuran-2,5-dione
CAS 5926-51-2
Summenformel C4HBrO3
MDL-Nummer MFCD00005519
Menge 1 g
SMILES O=C(C(Br)=C1)OC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 176.95
Reinheit (%) 97%