Learn More
3-(Brommethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10729173 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10664205 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729173 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07388DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 82072-23-9
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.047
InChI-Schlüssel OEPGAYXSRGROSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-benzaldehyde, pubchem17017, alpha-bromo-m-tolualdehyde, ksc447q4h
PubChem CID 7127825
IUPAC-Name 3-(brommethyl)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 97%