Learn More
3-(Brommethyl)Phenoxyessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354885 1 g 1 Gramm
11364885 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18029.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 136645-25-5 | C9H9BrO3 | 245.072 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136645-25-5
Summenformel C9H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.072
MDL-Nummer MFCD02093985
InChI-Schlüssel MSTODKGDFXWAIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl phenoxyacetic acid, 2-3-bromomethyl phenoxy acetic acid, acmc-1c8fy
PubChem CID 7010327
IUPAC-Name 2-[3-(brommethyl)phenoxy]Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 245.07
Reinheit (%) 97%