Learn More
3-Bromphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462627 50 g 50 Gramm
11452627 10 g 10 Gramm
11472627 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14849.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
3-Bromophenol acts as an enzyme inhibitor. It is used in the preparation of 3-bromophenyl ester by reaction with benzoyl chloride in presence of triethylamine as a catalyst. It plays an important role as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromphenol wirkt als Enzym-Inhibitor. Es wird bei der Herstellung von 3-Bromphenylester durch Reaktion mit Benzoylchlorid in Gegenwart von Triethylamin als Katalysator verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen sowie bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkalien, Ethanol, Ether und Chloroform. Schwer löslich in Kohlenstofftetrachlorid.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-20-8
Summenformel C6H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 173.01
MDL-Nummer MFCD00002253
InChI-Schlüssel MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
PubChem CID 11563
IUPAC-Name 3-Bromphenol
SMILES OC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenol
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Dichte 1.63
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5972
Menge 50 g
Beilstein 1853950
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1428
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alkali,ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in carbon tetra chloride.
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 98%