Learn More
3-Bromopropylaminhydrobromid 98  %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-76714
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
5003-71-4
C3H8BrN·HBr
218.93
MFCD00012912
PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
78701
3-Brompropan-1-amin;Hydrobromid
C(CN)CBr.Br
5003-71-4
C3H8BrN·HBr
218.93
MFCD00012912
PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
78701
3-Brompropan-1-amin;Hydrobromid
C(CN)CBr.Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropylamine hydrobromide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 171.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)3NH2·HBr
Menge 25 g
Beilstein 04, 149
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 218.93
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopropylamine hydrobromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.