Learn More
3-Bromopyruvic acid, MedChemExpress
Description
3-Bromopyruvate (Bromopyruvic acid) is an analogue of pyruvate and a potent hexokinase (HK)-II inhibitor with high tumor selectivity. 3-Bromopyruvate inhibits cell growth and induces apoptosis through interfering with glycolysis. 3-Bromopyruvate induces autophagy by stimulating ROS formation in breast cancer cells. Antimicrobial activities.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromopyruvic acid |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1113-59-3 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C3H3BrO3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Bromopyruvic acid Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 250 mg/mL (1497.36 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?