Learn More
3-Bromthioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11467086 5 g 5 Gramm
11457086 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25406.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33733-73-2 | Molecular Formula: C7H7BrS | Molecular Weight: 203.097 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33733-73-2
Summenformel C7H7BrS
Molekulargewicht (g/mol) 203.097
MDL-Nummer MFCD00041395
InChI-Schlüssel NKYFJZAKUPSUSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothioanisole, 1-bromo-3-methylthio benzene, 3-bromophenyl methyl sulfide, 3-bromophenyl methyl sulfane, 1-bromo-3-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-3-methylthio, m-bromo methylthio benzene, 3-bromophenyl methyl sulphide, 1-bromo-3-methylsulfanyl-benzene, 3-bromothioanisol
PubChem CID 2735627
IUPAC-Name 1-brom-3-methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothioanisole
Dichte 1.51
Siedepunkt 124°C to 125°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.624
Menge 5 g
Beilstein 2078598
Formelmasse 203.11
Reinheit (%) 98%