Learn More
3-Bromtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491758 100 g 100 Gramm
11481758 25 g -
11401768 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13990.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171.04 g/mol
3-Bromotoluene was used in the precise determination of bromine isotope ratio in organic compounds by MC-ICPMS ( Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). It undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction in the presence of K4[Fe(CN)6] as the cyanide surrogate. It also undergoes palladium-catalyzed reaction with alkynyltriarylborates to yield trisubstituted alkenylboranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromotoluol wurde zur präzisen Bestimmung des Isotopenverhältnisses von Brom in organischen Verbindungen durch MC-ICPMS (Multicollector-induktiv gekoppeltes Plasma-Massenspektrometer) verwendet. Es durchläuft eine Palladium-katalysierte Zyanationsreaktion in Gegenwart von K4[Fe(CN)6] als Zyanid-Ersatz. Es wird auch einer Palladium-katalysierten Reaktion mit Alkynyltriarylboraten unterzogen, um trisubstituierte Alkenylborane zu erhalten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkoholen, Äther und Benzol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-17-3
Summenformel C7H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 171.04
MDL-Nummer MFCD00000085
InChI-Schlüssel WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
IUPAC-Name 1-bromo-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromotoluene
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 1.41
Siedepunkt 183°C to 184°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.552
Menge 100 g
Beilstein 1903633
Merck Index 14,1439
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water. Soluble in alcohols,ether and benzene.
Formelmasse 171.04
Reinheit (%) 98%