Learn More
3-Bromtoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10215850 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10205850 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215850 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173411000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-17-3
Summenformel C7H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 171.04
MDL-Nummer MFCD00000085
InChI-Schlüssel WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
IUPAC-Name 1-bromo-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromotoluene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4100g/mL
Siedepunkt 183.0°C to 184.0°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4Br
Brechungsindex 1.5510 to 1.5530
Menge 100 mL
Beilstein 05, 305
Merck Index 14, 1439
Relative Dichte 1.41
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formelmasse 171.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit