Learn More
3-Caren, 90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10487212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10487212 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10140622 1 L Glasflasche 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 10487212
Marke: Thermo Scientific Acros 367960250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13466-78-9 | C10H16 | 136.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13466-78-9 , 138-86-3 , 127-91-3 , 99-86-5
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
MDL-Nummer MFCD00001315
InChI-Schlüssel BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carene, carene, 3,7,7-trimethylbicyclo 4.1.0 hept-3-ene, delta-3-carene, monoterpenes, alpha-carene, bicyclo 4.1.0 hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl, +--delta3-carene, + car-3-ene, +--3-carene
PubChem CID 26049
ChEBI CHEBI:35661
IUPAC-Name 4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en
SMILES CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carene
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8640g/mL
Siedepunkt 166°C to 170°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4720 to 1.474
Menge 25 mL
Beilstein 05, 94
Merck Index 15, 1835
Relative Dichte 0.864
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 0.01% alpha-Tocopherol
Formelmasse 136.23
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit