Learn More
(+)-3-Caren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7214481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 16388297
Marke: Thermo Scientific Acros 463990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 498-15-7 | C10H16 | 136.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 498-15-7
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00066417
InChI-Schlüssel BQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
IUPAC-Name (1S,6R)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en
SMILES CC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-3-Carene
Dichte 0.8650 g/mL
Siedepunkt 170.0°C
Flammpunkt 46°C
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.865
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in benzene, acetone, ethanol
Formelmasse 136.23
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-3-Carene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene