Learn More
STEMCELL Technologies 3 cc Syringes
For accurate dispensing of methylcellulose-based medium
Marke:  STEMCELL Technologies 28230
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26670kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17148071
  • 59.40 € / 30 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal for accurate dispensing of methylcellulose-based medium (e.g. MethoCult™), when used with Blunt-End Needles (Catalog #28110) purchased from STEMCELL Technologies to ensure compatibility and accuracy
Spezifikation
Spezifikation
Colony Assay
30 Syringes/Bag