Learn More
3-Chlor-2-Methylanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413757 250 g 250 Gramm
11403757 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11413757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18221.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 87-60-5 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-60-5
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.60
MDL-Nummer MFCD00007766
InChI-Schlüssel ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-toluidine, 2-amino-6-chlorotoluene, benzenamine, 3-chloro-2-methyl, 3-chloro-2-toluidine, scarlet tr base, fast scarlet tr base, 6-chloro-2-aminotoluene, o-toluidine, 3-chloro, 3-chloro-2-methylphenylamine, o-methyl-m-chloroaniline
PubChem CID 6894
IUPAC-Name 3-chloro-2-methylaniline
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylaniline
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 1.188
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.589
Menge 250 g
UN-Nummer UN3429
Beilstein 471697
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) ≥98%