Learn More
3-Chlor-2-Methylbenzoesäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 15422212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422212 5 g 5 Gramm
15412212 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422212 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458100050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 7499-08-3
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.6
InChI-Schlüssel HXGHMCLCSPQMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-toluic acid, 3-chloro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-methyl, o-toluic acid, 3-chloro, 3-chloro-2-methylbenzoicacid, 2-methyl-3-chlorobenzoic acid, pubchem8362, 2-carboxy-6-chlorotoluene, 3chloro-2-methylbenzoic acid, 3-chloro-2-methybenzoic acid
PubChem CID 82010
IUPAC-Name 3-Chlor-2-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 163.0°C to 166.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chloro-2-methylbenzoic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.