Learn More
3-Chlor-2-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405820 1 g 1 Gramm
11415820 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405820 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26467.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4771-47-5 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4771-47-5
Summenformel C7H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.562
MDL-Nummer MFCD00007087
InChI-Schlüssel VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-nitro, 3-chloro-2-nitrobenzoicacid, 3-chloro-2-nitro-benzoic acid, chlornitrobenzoesaure, pubchem11043, chloro-2-nitrobenzoic acid, acmc-209ka6, 3-chloro2-nitrobenzoic acid, ksc237s1n
PubChem CID 20902
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 234°C to 240°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 2109828
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 97%