Learn More
3-Chlor-4-Fluor-5-Nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11304246 5 g 5 Gramm
11394236 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11304246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19322.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 101646-02-0 | Molecular Formula: C7H2ClF4NO2 | Molecular Weight: 243.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101646-02-0
Summenformel C7H2ClF4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.54
MDL-Nummer MFCD00674108
InChI-Schlüssel JVOKKJHIEVEFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-2-fluoro-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 5-chloro-4-fluoro-3-nitro-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 2736565
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Fluor-3-nitro-5-(trifluormethyl)benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)C(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Dichte 1.61
Siedepunkt 200°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.482
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 5436538
Formelmasse 243.55
Reinheit (%) 98%