Learn More
3-Chlor-4-Fluorbenzimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456997 5 g 5 Gramm
11446997 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14392.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 701-43-9
Summenformel C7H5ClFNO
Molekulargewicht (g/mol) 173.571
MDL-Nummer MFCD00153092
InChI-Schlüssel AEYMQEMBMKCNEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide,3-chloro-4-fluoro, 4-carbamoyl-2-chloro-1-fluorobenzene, acmc-20an6t, 3-chloranyl-4-fluoranyl-benzamide, 9tw
PubChem CID 2736520
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Fluorbenzamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)N)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorobenzamide
Schmelzpunkt 145°C to 147°C
Menge 5 g
Formelmasse 173.58
Reinheit (%) 97%