Learn More
3-Chlor-4-Fluorbenzol-1-Thiol, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10602665 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10420944 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602665 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00315EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 60811-23-6
Summenformel C6H3ClFS
Molekulargewicht (g/mol) 161.60
MDL-Nummer MFCD00052938
InChI-Schlüssel SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
IUPAC-Name 3-chlor-4-fluorbenzolthiol
SMILES FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 162.61
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch