Learn More
3-Chlor-4-Fluorbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422658 25 g 25 Gramm
11412658 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16670.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78068-85-6 | C7H3ClF4 | 198.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78068-85-6
Summenformel C7H3ClF4
Molekulargewicht (g/mol) 198.54
MDL-Nummer MFCD00042207
InChI-Schlüssel BKHVEYHSOXVAOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-cholor-4-fluorobenzo-trifluoride, 3-chloro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 3-chloro-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 157153
IUPAC-Name 2-chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Dichte 1.49
Siedepunkt 137°C
Flammpunkt 42°C (108°F)
Brechungsindex 1.4355
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 4309386
Formelmasse 198.55
Reinheit (%) 98%