Learn More
3-Chlor-4-fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486977 5 g 5 Gramm
11496977 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14382.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2613-23-2 | C6H4ClFO | 146.545 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2613-23-2
Summenformel C6H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 146.545
MDL-Nummer MFCD00002257
InChI-Schlüssel ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenol, pubchem1492, pubchem2856, 3-chloro-4-fluorophe, 3-chloro4-fluorophenol, acmc-209goi, 4-fluoro-3-chlorophenol, 3-chloro-4-fluorophenol, ksc204s3j
PubChem CID 75790
IUPAC-Name 3-Chlor-4-fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorophenol
Schmelzpunkt 38°C to 43°C
Siedepunkt 103°C to 104°C (11 mmHg)
Flammpunkt 108°C (226°F)
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3236443
Formelmasse 146.55
Reinheit (%) 97%