Learn More
3-Chlor-4-Fluorphenylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499462 25 g 25 Gramm
11489462 5 g 5 Gramm
11409472 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499462 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10175.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175135-74-7 | C6H7Cl2FN2 | 197.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-74-7
Summenformel C6H7Cl2FN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.034
MDL-Nummer MFCD00052267
InChI-Schlüssel DWCDDXINAZHRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chloro-4-fluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem3507, acmc-1c5q6, labotest-bb lt01147590, ksc494o5j, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazinehcl, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 44181777
IUPAC-Name (3-chlor-4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 197.04
Reinheit (%) 98%