Learn More
3-Chlor-4-fluorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449832
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449832 1 g 1 Gramm
11459832 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449832 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10856.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 60811-23-6 | C6H3ClFS | 161.60 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum löslich (0.014 g/l) (25 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60811-23-6
Summenformel C6H3ClFS
Molekulargewicht (g/mol) 161.60
MDL-Nummer MFCD00052938
InChI-Schlüssel SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
IUPAC-Name 3-chlor-4-fluorbenzolthiol
SMILES FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorothiophenol
Siedepunkt 68°C to 70°C (2 mmHg)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.014g/L) (25°C).
Formelmasse 162.61
Reinheit (%) 97%