Learn More
3-Chlor-4-hydroxy-5-Methoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11406147
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11406147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25108.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20624-92-4
Summenformel C8H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 188.61
MDL-Nummer MFCD00016870
InChI-Schlüssel VQEZBFOBPUKDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovanillyl alcohol, 2-chloro-4-hydroxymethyl-6-methoxyphenol, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzyl alcohol, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzenemethanol, acmc-20am3y, 6-chloro-4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
PubChem CID 4181655
IUPAC-Name 2-chlor-4-(hydroxymethyl)-6-methoxyphenol
SMILES COC1=C(O)C(Cl)=CC(CO)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Menge 5 g
Formelmasse 188.62
Reinheit (%) 98%