Learn More
3-Chlor-4-Hydroxyacetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15249305 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15249305 1 g 1 Gramm
15259305 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249305 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450080010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3964-54-3 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3964-54-3
Summenformel C8H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.61
MDL-Nummer MFCD01318123
InChI-Schlüssel JULKJDRBSRRBHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-chloro-4-hydroxyphenyl acetamide, 3-chloro-4-hydroxyacetanilide, 4-acetylamino-2-chlorophenol, 2-chloro-4-acetamidophenol, acetamide, n-3-chloro-4-hydroxyphenyl, 3'-chloro-4'-hydroxyacetanilide, zlchem 1169, paracetamol impurity c, chloro-4-acetamidophenol, 3-chloro-4-hydroxyacet anilide
PubChem CID 77579
IUPAC-Name N-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Schmelzpunkt 144.0°C to 146.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.