Learn More
3-Chlor-4-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377179 5 g 5 Gramm
11387179 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11377179 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27385.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 615-62-3 | Molecular Formula: C7H7ClO | Molecular Weight: 142.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-62-3
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
MDL-Nummer MFCD00060319
InChI-Schlüssel VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-chloro-4-methyl, 3-chloro-p-cresol, p-cresol, 3-chloro, 3-chloro-4-methyl-phenol, acmc-20aibl, pubchem3671, 2-chloro-4-hydroxytoluene, phenol,3-chloro-4-methyl, p-cresol, 3-chloro-8ci, 3-chloro-4-methylphenol
PubChem CID 14853
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Methylphenol
SMILES CC1=CC=C(O)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methylphenol
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Siedepunkt 228°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3437
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%