Learn More
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470396 250 mg 250 Milligramm
15460396 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470396 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53120.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 847756-88-1 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 847756-88-1
Summenformel C7H5BClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.37
MDL-Nummer MFCD03788417
InChI-Schlüssel OCHKTAGGJMWISO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-borono-2-chlorobenzotrifluoride, boronic acid, 3-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem23707, acmc-209pwg
PubChem CID 3772958
IUPAC-Name [3-chlor-4-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(F)(F)F)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 206°C to 212°C
Menge 250 mg
Formelmasse 224.38
Reinheit (%) 97%