Learn More
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Brechungsindex | 1.5185 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Formelmasse | 273.48 |
| Reinheit (%) | 97% |