Learn More
3-Chlor-5-Fluor-4-Methoxy-2-Methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488885 250 mg 250 Milligramm
15478885 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34338.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373920-69-4
Summenformel C9H8ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.61
MDL-Nummer MFCD22201016
InChI-Schlüssel WYIOQVLMXMOGQK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86277619
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Fluor-4-methoxy-2-methylbenzaldehyd
SMILES COC1=C(F)C=C(C=O)C(C)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 202.61
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest