Learn More
3-Chlor-5-Fluor-4-Methoxybenzonitril, 97 %
Artikelnummer. 11396789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396789 1 g 1 Gramm
11306799 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11396789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26291.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886497-30-9
Summenformel C8H5ClFNO
Molekulargewicht (g/mol) 185.58
MDL-Nummer MFCD04115866
InChI-Schlüssel DMZLTRBVBZNQKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile,3-chloro-5-fluoro-4-methoxy, 5-chloro-3-fluoro-4-methoxybenzenecarbonitrile
PubChem CID 3853570
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Fluor-4-methoxybenzonitril
SMILES COC1=C(F)C=C(C=C1Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 185.59
Reinheit (%) 97%