Learn More
3-Chlor-5-Fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028922
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4863-91-6
C6H5ClFN
145.561
MFCD03407962
LPIFAHAICWJMRR-UHFFFAOYSA-N
pubchem2953, acmc-209kdj, 3-chloro-5-fluorobenzenamine, 5-chloro-3-fluorophenylamine, ksc493m9f, 3-chloro-5-fluoro-phenylamine, buttpark 44\01-96
2734838
3-Chlor-5-Fluoranilin
C1=C(C=C(C=C1F)Cl)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4863-91-6
C6H5ClFN
145.561
MFCD03407962
LPIFAHAICWJMRR-UHFFFAOYSA-N
pubchem2953, acmc-209kdj, 3-chloro-5-fluorobenzenamine, 5-chloro-3-fluorophenylamine, ksc493m9f, 3-chloro-5-fluoro-phenylamine, buttpark 44\01-96
2734838
3-Chlor-5-Fluoranilin
C1=C(C=C(C=C1F)Cl)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluoroaniline
Menge 1 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.562-1.564
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) 97%