Learn More
3-Chlor-5-fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445850 10 g 10 Gramm
11435850 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445850 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26485.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90390-49-1
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.56
MDL-Nummer MFCD02261734
InChI-Schlüssel QWBYWPJNPKGEBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-benzaldehyde, 5-chloro-3-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2890, salor-int l300993-1ea, ksc494e8p, 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2734839
IUPAC-Name 3-Chlor-5-fluorbenzaldehyd
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(C=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Menge 10 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 97%