Learn More
3-Chlor-5-fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
20 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
20 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451553 5 g Glasflasche 5 Gramm
10229533 20 g Glasflasche 20 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451553 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 374750050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 90390-49-1
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.56
MDL-Nummer MFCD02261734
InChI-Schlüssel QWBYWPJNPKGEBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-benzaldehyde, 5-chloro-3-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2890, salor-int l300993-1ea, ksc494e8p, 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2734839
IUPAC-Name 3-Chlor-5-fluorbenzaldehyd
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(C=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(Cl)CHO
Menge 5 g
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff oder Flüssigkeit mit niedrigem Schmelzpunkt