Learn More
3-Chlor-5-Fluorbenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434827 5 g 5 Gramm
15424827 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32137.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 328956-61-2 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-5-Fluorobenzenboronsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328956-61-2
Summenformel C6H5BClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.36
MDL-Nummer MFCD06801741
InChI-Schlüssel XYQDHVBKUNNLGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-fluorophenyl, pubchem6363, acmc-1agjy, ksc497k5n, 3-borono-5-fluorochlorobenzene, 3-chloro-5-fluoro-benzeneboronic acid, 3-chloro-5-fluoro-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 15391287
IUPAC-Name (3-Chlor-5-Fluorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(F)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 174.37
Reinheit (%) 95%