Learn More
3-Chlor-5-Fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10515983 1 g Glasflasche 1 Gramm
10386412 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515983 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 374760010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 25026-64-6
Summenformel C7H4ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.56
MDL-Nummer MFCD00973904
InChI-Schlüssel QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-benzoic acid, 3-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-3-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluorobenzoicacid, pubchem1373, acmc-209ggm, intermediates-zcf02673, ksc497i9n, rarechem al be 1247
PubChem CID 2734840
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 153°C to 154°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(Cl)COOH
Menge 1 g
Formelmasse 174.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form kristallines Pulver und Granulat