Learn More
3-Chlor-5-Fluorbenzylamin-Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488007
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15488007 5 g 5 Gramm
15478007 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51131.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90389-34-7
Summenformel C7H8Cl2FN
Molekulargewicht (g/mol) 196.046
MDL-Nummer MFCD11113045
InChI-Schlüssel SXKXBIIFCYGVBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride, chembl13500, 3-chloro-5-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 1-3-chloro-5-fluorophenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 49795983
IUPAC-Name (3-chlor-5-fluorphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Menge 5 g
Beilstein 5620322
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 196.05