Learn More
3-Chlor-5-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028787
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11396599 1 g 1 Gramm
11306609 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11396599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26195.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 202982-70-5 | C6H4ClFO | 146.545 g/mol
3-Chloro-5-fluorophenol is used as an intermediate in organic synthesis. It plays an important role in the preparation of substituted amides as antagonists and/or inverse agonists of cannabinoid-1 receptor, substituted N-(arylmethyl)aryloxy arylcarboxamide and heteroarylcarboxamide antagonists for the PGE2 receptor EP4 for the treatment of pain, inflammation, osteoarthritis, and rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-5-Fluorphenol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Aufbereitung von substituierten Amiden als Antagonisten und/oder inverse Agonisten des Cannabinoid-1-Rezeptors, substituiertem N-(Arylmethyl)aryloxy-Arylcarboxamid und Heteroarylcarbodamid-Antagonisten für den PGE2-Rezeptor EP4 zur Behandlung von Schmerzen, Entzündungen, Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202982-70-5
Summenformel C6H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 146.545
MDL-Nummer MFCD00042212
InChI-Schlüssel ZMFBYTAAMHWQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro, pubchem2858, acmc-209f8b, 3-chloranyl-5-fluoranyl-phenol, phenol, 3-chloro-5-fluoro-9ci
PubChem CID 2773713
IUPAC-Name 3-Chlor-5-fluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorophenol
Brechungsindex 1.537
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 146.55
Reinheit (%) 98%