Learn More
3-Chlor-5-Fluorphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483927 5 g 5 Gramm
15473927 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15483927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30410.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 493038-93-0
Summenformel C8H5ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 169.583
MDL-Nummer MFCD04038259
InChI-Schlüssel GWPLYSLPTCBNDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 3-chloro-5-fluorobenzyl cyanide, 3-chloro-5-fluorophenyl acetonitrile, 2-3-chloro-5-fluoro-phenyl acetonitrile, pubchem4280, ksc494a3d, 3-chloro-5-fluorobenzylcyanide, 2-5-chloro-3-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 2734836
IUPAC-Name 2-(3-Chlor-5-Fluorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)CC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 169.59
Reinheit (%) 97%