Learn More
3-Chlor-5-Methoxybenzenboronsäure, 94 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15453687
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
915201-07-9
C7H8BClO3
186.398
MFCD03095046
WAVZSRUGKKOQRB-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-methoxyphenyl, b-3-chloro-5-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem1777, acmc-209rc2, 3-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-chloro-5-methoxyphenylboronic acid
17750234
(3-Chlor-5-methoxyphenyl)boronsäure
B(C1=CC(=CC(=C1)Cl)OC)(O)O
915201-07-9
C7H8BClO3
186.398
MFCD03095046
WAVZSRUGKKOQRB-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-chloro-5-methoxyphenyl, b-3-chloro-5-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem1777, acmc-209rc2, 3-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-chloro-5-methoxyphenylboronic acid
17750234
(3-Chlor-5-methoxyphenyl)boronsäure
B(C1=CC(=CC(=C1)Cl)OC)(O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 94%