Learn More
3-Chlor-5-(Trifluoromethoxy)Phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465327
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15465327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32579.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-52-7
Summenformel C7H4ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.55
MDL-Nummer MFCD09832330
InChI-Schlüssel GDQVMGRMDBOXLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, 5-chloro-3-trifluoromethoxy phenol, 3-chloro-5-trifluoromethoxy phenol, jrd
PubChem CID 46737653
IUPAC-Name 3-Chlor-5-(trifluormethoxy)phenol
SMILES OC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Brechungsindex 1.4702
Menge 1 g
Formelmasse 212.56
Reinheit (%) 97%