Learn More
3-Chlor-5-(pentafluorthio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421350
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11421350 1 g 1 Gramm
11431350 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11421350
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26399.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-5-(trifluormethyl)Benzoesäure kann als Ersatzstandard verwendet werden, um die Exposition und die Kontamination von Urin und Handwischproben von Landwirten zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53985-49-2
Summenformel C8H4ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.563
MDL-Nummer MFCD04115846
InChI-Schlüssel IDLOGBMWOUINGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoicacid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1axez, ksc495i8p, 3-carboxy-5-chlorobenzotrifluoride, 5-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 3802362
IUPAC-Name 3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 224.57
Reinheit (%) 97%