Learn More
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332669
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332669 5 g 5 Gramm
11322669 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26709.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
API. Als Pharmazeutika finden sie Anwendung in Antibiotika, als Sedativa und in der Krebsbehandlung. Wird häufig in der organischen Synthese verwendet. Finden Anwendung als Treibmittel.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886496-91-9
Summenformel C8H5BrClF3
Molekulargewicht (g/mol) 273.48
MDL-Nummer MFCD04115849
InChI-Schlüssel DWXPOGQMJSSFCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-3-chloro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 3-chloro-5-trifluoromethylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-5-trifluoromethyl-benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-5-trifluoromethyl benzen, 1-bromomethyl-3-chloranyl-5-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 3714672
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-3-chlor-5-(trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CC(CBr)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 273.48
Reinheit (%) 97%