Learn More
3-Chlorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430793
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11430793
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13254.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
3-Chlorobenzaldehyde, is used as a medicine, dye intermediates and specialty chemicals. It is mainly used to produce medicine material and intermediate, chloral alcoholate and intermediate of acid mordant azurine-6B on dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlorbenzaldehyd wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Farbstoffe Spezialchemikalien verwendet. Es wird hauptsächlich bei der Herstellung von medizinischen Stoffen und Zwischenprodukten, Chloralalkoholat sowie Zwischenprodukten von saurem M-Azurin-6B in Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 587-04-2
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.566
MDL-Nummer MFCD00003350
InChI-Schlüssel SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
PubChem CID 11477
IUPAC-Name 3-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 16°C to 18°C
Dichte 1.239
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.564
Menge 25 g
Beilstein 507098
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alcohol,ether,and acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 140.57
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Chlorobenzaldehyde