Learn More
3-Chlorbenzhydrazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334444
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11334444 10 g 10 Gramm
11344444 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11334444
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01071.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1673-47-8 | C7H7ClN2O | 170.596 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1673-47-8
Summenformel C7H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.596
MDL-Nummer MFCD00014757
InChI-Schlüssel PHRDZSRVSVNQRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzhydrazide, 3-chlorobenzenecarbohydrazide, 3-chlorobenzoic hydrazide, benzoic acid, 3-chloro-, hydrazide, 3-chlorobenzoylhydrazine, 3-chlorobenzoic acid hydrazide, 3-chloro-benzoic acid hydrazide, benzoylhydrazine, m-chloro, 3-chlorobenzoic acid, hydrazide, 3-chlorobenzhyrazide
PubChem CID 74289
IUPAC-Name 3-chlorbenzohydrazid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzhydrazide
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 10 g
Beilstein 973243
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) ≥98%