Learn More
3-Chlorbenzylamin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498006 10 g 10 Gramm
11408016 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14078.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4152-90-3 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4152-90-3
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.598
MDL-Nummer MFCD00040752
InChI-Schlüssel BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzylamine, 3-chlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro, 1-3-chlorophenyl methanamine, m-chlorobenzylamine, 3-chloro-benzylamine, m-chlorobenzyl amine, 3-chlorophenyl methylamine, chembl12957, c2a
PubChem CID 77802
IUPAC-Name (3-Chlorphenyl)Methanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chlorobenzylamine
Dichte 1.159
Siedepunkt 226°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.559
Menge 10 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 774509
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) ≥97%