Learn More
3-Chlorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzylamine |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.1500g/mL |
| Siedepunkt | 110.0°C to 112.0°C (17.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 98°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |